Drukuj
2-Amino-5-methoxybenzonitrile 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-5-methoxy-benzonitrile
451340010 451340050
ACRO451340010EA 546 PLN
ACRO451340010 ACRO451340050
2-Amino-5-methoxybenzonitrile 95%
2-Amino-5-methoxybenzonitrile
Formuła: C₈H₈N₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05149280
Numer CAS: 23842-82-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to brown Powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 45 °C
GC ≥94.0 %