tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
451180010
451180050
ACRO451180010EA
603
PLN
ACRO451180010
ACRO451180050
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |