Drukuj
2-Bromo-5-nitrotiofen 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
451150010 451150050 451150250
ACRO451150010EA 194 PLN
ACRO451150010 ACRO451150050 ACRO451150250
2-Bromo-5-nitrotiofen 97%
2-Bromo-5-nitrotiofen
Formuła: C₄H₂BrNO₂S
Temp. Wrzenia: 235…237 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 44…48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00022493
Numer CAS: 13195-50-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to tan Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 45 °C
GC ≥96.0 %