Drukuj
Wodorotlenek sodu, micropearls, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
451130050 451130250
ACRO451130050EA 291 PLN
ACRO451130050 ACRO451130250
Wodorotlenek sodu, micropearls, extra pure
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: 1390 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 318 °C
Gęstość: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Jednostka: 1823
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Pearls
Particle size 20 to 40 mesh
Titration with HCl ≤2.5 % (Na2CO3)