Drukuj
Kwas 5-aminopikolinowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid
450980010 450980050
ACRO450980010EA 522 PLN
ACRO450980010 ACRO450980050
Kwas 5-aminopikolinowy 98%
Kwas 5-aminopikolinowy
Formuła: C₆H₆N₂O₂
Temp. topnienia: 215…217 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02684600
Numer CAS: 24242-20-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %