Drukuj
3,4-Dimethylthiophene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
450950010 450950050
ACRO450950010EA 714 PLN
ACRO450950010 ACRO450950050
3,4-Dimethylthiophene 97%
3,4-Dimethylthiophene
Formuła: C₆H₈S
Temp. Wrzenia: 144 °C (760 mmHg)
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01764731
Numer CAS: 632-15-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow (may darken on storage) Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %