Drukuj
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
450940010 450940050
ACRO450940010EA 714 PLN
ACRO450940010 ACRO450940050
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile 97%
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile
Formuła: C₈H₄N₂OS
Temp. topnienia: 212…215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00296905
Numer CAS: 939-69-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %