Drukuj
2,2,3,3-Tetramethoxybutane 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Butane, 2,2,3,3-tetramethoxy-
450930050 450930250
ACRO450930050EA 563 PLN
ACRO450930050 ACRO450930250
2,2,3,3-Tetramethoxybutane 95%
2,2,3,3-Tetramethoxybutane
Formuła: C₈H₁₈O₄
Temp. Wrzenia: 172…174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD25458126
Numer CAS: 176798-33-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %