Drukuj
Methyl cyclopentanecarboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
450920050 450920250
ACRO450920050EA 425 PLN
ACRO450920050 ACRO450920250
Methyl cyclopentanecarboxylate 97%
Methyl cyclopentanecarboxylate
Formuła: C₇H₁₂O₂
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019290
Numer CAS: 4630-80-2
Jednostka: 3272
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %