Drukuj
Heksafluorofosforan difenylojodoniowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
450910050 450910250 450911000
ACRO450910050EA 281 PLN
ACRO450910050 ACRO450910250 ACRO450911000
Heksafluorofosforan difenylojodoniowy 97%
Heksafluorofosforan difenylojodoniowy
Formuła: C₁₂H₁₀F₆IP
MW: 426.08 g/mol
Temp. topnienia: 140…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061398
Numer CAS: 58109-40-3
Jednostka: 1759
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 143 °C
HPLC ≥96.0 %