Drukuj
Kwas 4-jodofenolooctowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4-Iodophenyl)acetic acid
450900010 450900050
ACRO450900010EA 291 PLN
ACRO450900010 ACRO450900050
Kwas 4-jodofenolooctowy 97%
Kwas 4-jodofenolooctowy
Formuła: (C₆H₄I)CH₂COOH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082985
Numer CAS: 1798-06-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 143 °C
HPLC ≥96.0 %