Drukuj
3-Metylostyren 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Winylotoluen
450870010 450870050
ACRO450870010EA 156 PLN
ACRO450870010 ACRO450870050
3-Metylostyren 95%
3-Metylostyren
Formuła: C₉H₁₀
Temp. Wrzenia: 170…171 °C
Temp. topnienia: 82…81 °C
Gęstość: 0,902 g/cm³ (18 °C)
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008617
Numer CAS: 100-80-1
Jednostka: 2618
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol