Siarczan kanamycyny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Kanamycin A, Kanamycin Monosulphate, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Aminomethyl)-6-(((1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol sulphate
450810100
450810500
450811000
ACRO450810100EA
1260
PLN
ACRO450810100
ACRO450810500
ACRO450811000
Siarczan kanamycyny
Siarczan kanamycyny
Formuła:
C₁₈H₃₈N₄O₁₅S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00070253 Numer CAS: 25389-94-0 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥760 µg/mg (on dried basis) |
Loss on drying | ≤4.0 % |
Solubility | Clear colorless |
TLC | Complies |
Residue after ignition | ≤1.0 % |
pH | 6.5 to 8.5 (1 % in water) |