Drukuj
2-Amino-4-chlorobenzonitryl 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloro-2-cyanoaniline
450750100 450750500
ACRO450750100EA 303 PLN
ACRO450750100 ACRO450750500
2-Amino-4-chlorobenzonitryl 99%
2-Amino-4-chlorobenzonitryl
Formuła: C₇H₅ClN₂
Temp. topnienia: 159…162 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00035927
Numer CAS: 38487-86-4
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 162 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %