Drukuj
Chlorowodór 4->6 N in 2-propanol, technical
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
450720010 450720025
ACRO450720010EA 282 PLN
ACRO450720010 ACRO450720025
Chlorowodór 4->6 N in 2-propanol, technical
Chlorowodór
Formuła: HCl
Gęstość: 0,909 g/cm³
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Jednostka: 2920
ADR: 8,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤5 %
Strength 4 to 6 N