Drukuj
Sól sodowa 2,6-dichlorofenoloindofenolu, hydrat 90+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
450700050 450700250 450701000
ACRO450700050EA 304 PLN
ACRO450700050 ACRO450700250 ACRO450701000
Sól sodowa 2,6-dichlorofenoloindofenolu, hydrat 90+%
Sól sodowa 2,6-dichlorofenoloindofenolu, hydrat
Formuła: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150014
Numer CAS: 1266615-56-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-640-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green to dark blue-purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤14 % (120°C)
Titration with HClO4 ≥90.0 % (On dry substance)