Drukuj
Węglan wapnia 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Marble
450680010 450680050 450680250
ACRO450680010EA 140 PLN
ACRO450680010 ACRO450680050 ACRO450680250
Węglan wapnia 99%, extra pure
Węglan wapnia
Formuła: CaCO₃
MW: 100.09 g/mol
Temp. topnienia: 825 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010906
Numer CAS: 471-34-1
Klasyfikacja Merck : 13,01658
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Titration Complexometric 98.5 to 101.5 %
Loss on drying ≤2.0 % (1 g, 200°C)
Insoluble matter ≤0.2 % (in dilute acetic acid)