Drukuj
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
450660010 450660050 450660250
ACRO450660010EA 194 PLN
ACRO450660010 ACRO450660050 ACRO450660250
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat, extra pure
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat
Formuła: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380.12 g/mol
Temp. topnienia: 75 °C
Gęstość: 1.62 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149198
Numer CAS: 10101-89-0
Klasyfikacja Merck : 13,08736
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Powder or crystals or needles
Titration excess HCl ≥97.5 %
Free alkali (NaOH) ≤3.5 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)