Drukuj
bromek amonu 98%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
450650010 450650025 450650100
ACRO450650010EA 280 PLN
ACRO450650010 ACRO450650025 ACRO450650100
bromek amonu 98%, extra pure
bromek amonu
Formuła: H₄BrN
Temp. Wrzenia: 235 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 452 °C (subl.)
Gęstość: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011419
Numer CAS: 12124-97-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)