Drukuj
wodorowęglan potasu, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
450640010 450640050 450640250
ACRO450640010EA 255 PLN
ACRO450640010 ACRO450640050 ACRO450640250
wodorowęglan potasu, extra pure
wodorowęglan potasu
Formuła: KHCO₃
Temp. topnienia: 292 °C
Gęstość: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011402
Numer CAS: 298-14-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Solid
Titration with HCl ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %