Drukuj
bromek wapnia dihydrat, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
450630025 450632500
ACRO450630025EA 1750 PLN
ACRO450630025 ACRO450632500
bromek wapnia dihydrat, extra pure
bromek wapnia dihydrat
Formuła: Br₂Ca·H₂O
Temp. topnienia: 730 °C
Gęstość: 2,295 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149608
Numer CAS: 71626-99-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Complexometric ≥82 % (CaBr2)
Solubility (10 % in water) Clear colorless to slightly hazy
Acidity/alkalinity Passes test