Drukuj
(±)-1-(1-Naftylo)etyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine
450570050 450571000
ACRO450570050EA 288 PLN
ACRO450570050 ACRO450571000
(±)-1-(1-Naftylo)etyloamina 98%
(±)-1-(1-Naftylo)etyloamina
Formuła: C₁₂H₁₃N
MW: 171.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 156 °C (15 mmHg)
Gęstość: 1.063 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004014
Numer CAS: 42882-31-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6220 to 1.6240 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %