Drukuj
kwas metafosforowy Stabilised ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Metaphosphoric acid
450250025 450251000 450255000
ACRO450250025EA 4170 PLN
ACRO450250025 ACRO450251000 ACRO450255000
kwas metafosforowy Stabilised ACS
kwas metafosforowy
Formuła: (HPO₃)n
MW: 79.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 260
Temp. topnienia: 21
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011351
Numer CAS: 37267-86-0
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Crystals and/or chunks
Stabilizer 57.0 to 63.0 % NaPO3
Titration with NaOH 33.5 to 36.5 % (HPO3)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
KMnO4-reducing substance ≤0.02 % (as H3PO3)