Drukuj
Wodorowinian choliny 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethan-1-aminium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, Choline acid tartrate, CBT, 2-(Hydroxyethyl)trimethylammonium bitartrate, Choline bitartrate
450221000 450225000
ACRO450221000EA 297 PLN
ACRO450221000 ACRO450225000
Wodorowinian choliny 97%
Wodorowinian choliny
Formuła: C₉H₁₉NO₇
MW: 253.25 g/mol
Temp. topnienia: 151…153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036332
Numer CAS: 87-67-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %