Drukuj
Pentatlenek diwanadu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tlenek wanadu(V), Pentatlenek wanadu
450160010 450160250 450162500
ACRO450160010EA 1410 PLN
ACRO450160010 ACRO450160250 ACRO450162500
Pentatlenek diwanadu 99+%
Pentatlenek diwanadu
Formuła: O₅V₂
Temp. Wrzenia: 1750 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 690 °C
Gęstość: 3,35 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011457
Numer CAS: 1314-62-1
Jednostka: 2862
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark yellow Powder
Assay ≥99.0 %
Particle size ≤1.2 mm
Chromium (Cr) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.1 %
Phosphorus (P) ≤0.04 %
Potassium (K) ≤0.4 %
Silicon (Si) ≤0.06 %
Sodium (Na) ≤0.3 %
Sulfur (S) ≤0.07 %