Drukuj
Perfluorokerosene 50% in PFK low boiling, high boiling for mass spectrometry
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO450130010EA 2190 PLN
ACRO450130010
Perfluorokerosene 50% in PFK low boiling, high boiling for mass spectrometry
Perfluorokerosene
Temp. Wrzenia: 180 °C
Gęstość: 1,89 g/cm³
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00132835
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Suitability (for mass analysis) Passes test