3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Chloro-4-hydroxyacetanilide, N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)acetamide
450080010
450080050
ACRO450080010EA
291
PLN
ACRO450080010
ACRO450080050
3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide 98%
3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide
Formuła:
C₈H₈ClNO₂ Temp. topnienia: 144…146 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318123 Numer CAS: 3964-54-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Off-white to light pink to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 143 to 146 °C |
HPLC | ≥97.5 % |