Drukuj
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
449930010 449930050
ACRO449930010EA 732 PLN
ACRO449930010 ACRO449930050
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid 97%
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Formuła: C₁₀H₇NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01536959
Numer CAS: 118-13-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %