Drukuj
4,5-Difluoro-o-phenylenediamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
449810010 449810050 449810250
ACRO449810010EA 301 PLN
ACRO449810010 ACRO449810050 ACRO449810250
4,5-Difluoro-o-phenylenediamine 97%
4,5-Difluoro-o-phenylenediamine
Formuła: C₆H₆F₂N₂
Temp. topnienia: 132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061131
Numer CAS: 76179-40-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to red-brown Crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %