Drukuj
4-Phenyl-1-butyne 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
449770050 449770250
ACRO449770050EA 597 PLN
ACRO449770050 ACRO449770250
4-Phenyl-1-butyne 97%
4-Phenyl-1-butyne
Formuła: C₁₀H₁₀
Temp. Wrzenia: 190 °C
Gęstość: 0,926 g/cm³
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041667
Numer CAS: 16520-62-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %