Drukuj
stearynian wapnia (6,4 - 7,4% Ca), powder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Stearic acid calcium salt
449720010 449720050
ACRO449720010EA 336 PLN
ACRO449720010 ACRO449720050
stearynian wapnia (6,4 - 7,4% Ca), powder
stearynian wapnia
Formuła: C₃₆H₇₀CaO₄
MW: 607.03 g/mol
Temp. topnienia: 145…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036390
Numer CAS: 1592-23-0
Klasyfikacja Merck : 13,01708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66064c431fc65dcdf98ff2bc1d0227f37de78108&vid=c1765b9467ae214d145f3824443319aa43d8bd1e&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric 6.4 to 7.5 % (Ca)
Loss on drying ≤6 % (105°C, 3 hrs)
Ash 9 % to 10.5 %