Drukuj
Wodorotlenek sodu 98%, flake, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
450580025 450580100 450580250
ACRO450580025EA 306 PLN
ACRO450580025 ACRO450580100 ACRO450580250
Wodorotlenek sodu 98%, flake, pure
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 318 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Jednostka: 1823
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Flakes
Titration with HCl ≥97.5 %