Drukuj
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: [1,1'-Biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4'-chloro-, 4'-Chlorobiphenyl-4-carbaldehyde, 4'-Chloro-4-biphenylcarbaldehyde, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
450360010 450360050
ACRO450360010EA 878 PLN
ACRO450360010 ACRO450360050
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Formuła: C₁₃H₉ClO
Temp. topnienia: 113…116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631911
Numer CAS: 80565-30-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 118 °C
HPLC ≥96.0 %