Drukuj
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-sulphonyl chloride, 4'-Chlorobiphenyl-4-sulphonyl chloride
450330010 450330100
ACRO450330010EA 214 PLN
ACRO450330010 ACRO450330100
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 97%
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride
Formuła: C₁₂H₈Cl₂O₂S
MW: 287.17 g/mol
Temp. topnienia: 109…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631918
Numer CAS: 20443-74-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
HPLC ≥96 % as diethylsulfonamide