Drukuj
Ciprofloxacin 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic Acid
449620050 449620250
ACRO449620050EA 188 PLN
ACRO449620050 ACRO449620250
Ciprofloxacin 98%
Ciprofloxacin
Formuła: C₁₇H₁₈FN₃O₃
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00185755
Numer CAS: 85721-33-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥97.5 %