Drukuj
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-3-methyl-1-phenylpyrazole, 3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
449600050 449600250
ACRO449600050EA 263 PLN
ACRO449600050 ACRO449600250
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97%
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formuła: C₁₀H₁₁N₃
Temp. Wrzenia: 333 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 113…115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00020727
Numer CAS: 1131-18-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 117 °C
HPLC ≥96.0 %