Drukuj
2-Chinolinokarbonitryl 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
449580010 449580050
ACRO449580010EA 327 PLN
ACRO449580010 ACRO449580050
2-Chinolinokarbonitryl 97%
2-Chinolinokarbonitryl
Formuła: C₁₀H₆N₂
Temp. Wrzenia: 324 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 93…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134341
Numer CAS: 1436-43-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
GC ≥96.0 %