Drukuj
Cytarabine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
449560010 449560050 449561000
ACRO449560010EA 942 PLN
ACRO449560010 ACRO449560050 ACRO449561000
Cytarabine 98%
Cytarabine
Formuła: C₉H₁₃N₃O₅
Temp. topnienia: 220 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00066487
Numer CAS: 147-94-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +155° to +162° (20°C, 589 nm) (c=1, water)