Drukuj
Atenolol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2-[4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)phenyl]acetamide
449550010 449550050 449550250
ACRO449550010EA 363 PLN
ACRO449550010 ACRO449550050 ACRO449550250
Atenolol 98%
Atenolol
Formuła: C₁₄H₂₂N₂O₃
Temp. topnienia: 146…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00057645
Numer CAS: 29122-68-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %