Drukuj
5-Acetylvaleric acid 90+%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 6-Oxoheptanoic acid
449530050 449530250 449531000
ACRO449530050EA 267 PLN
ACRO449530050 ACRO449530250 ACRO449531000
5-Acetylvaleric acid 90+%, Technical Grade
5-Acetylvaleric acid
Formuła: C₇H₁₂O₃
MW: 144.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 138…140 °C (1.5 mmHg)
Temp. topnienia: 35…37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051479
Numer CAS: 3128-07-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90.0 %