Drukuj
Kwas 5-heksenowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Hexenoicacid
449520010 449520050
ACRO449520010EA 319 PLN
ACRO449520010 ACRO449520050
Kwas 5-heksenowy 98%
Kwas 5-heksenowy
Formuła: C₆H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 203 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: -37 °C
Gęstość: 0,961 g/cm³
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00046558
Numer CAS: 1577-22-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %