Drukuj
Cytidine-5'-monophosphate (from yeast) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 5'-Cytidylic Acid, 5'-CMP, ((2R,3S,4R,5R)-5-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogen phosphate
449490010 449490050
ACRO449490010EA 437 PLN
ACRO449490010 ACRO449490050
Cytidine-5'-monophosphate (from yeast) 97%
Cytidine-5'-monophosphate
Formuła: C₉H₁₄N₃O₈P
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006544
Numer CAS: 63-37-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
HPLC ≥96.0 %