Drukuj
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, meets analytical specification of Ph. Eur., USP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
449480250 449481000
ACRO449480250EA 449 PLN
ACRO449480250 ACRO449481000
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, meets analytical specification of Ph. Eur., USP
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Formuła: C₂₂H₃₈O₇
Temp. Wrzenia: 250 °C
Temp. topnienia: 111…115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005377
Numer CAS: 137-66-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 117 °C
Titration Iodimetric 98.0 to 100.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1 % (60 °C, 5 Hrs) (vacuum)
Heavy metals ≤10 ppm
Appearance of solution Passes test
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation +21° to +24° (20 °C, 589 nm) (c=10, methanol)