Drukuj
2,6-Dibromonaftalen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
449340010 449340050 449340250
ACRO449340010EA 320 PLN
ACRO449340010 ACRO449340050 ACRO449340250
2,6-Dibromonaftalen 99%
2,6-Dibromonaftalen
Formuła: C₁₀H₆Br₂
Temp. topnienia: 162…167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01026462
Numer CAS: 13720-06-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 167 °C
GC ≥98.5 %