Drukuj
2-Metylonikotynian metylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: methyl 2-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 2-methylnicotinate
449250050 449250250
ACRO449250050EA 480 PLN
ACRO449250050 ACRO449250250
2-Metylonikotynian metylu 97%
2-Metylonikotynian metylu
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 102…104 °C (10 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051961
Numer CAS: 65719-09-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5145 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %