Heksanian metylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
449240010
449240500
449242500
ACRO449240010EA
743
PLN
ACRO449240010
ACRO449240500
ACRO449242500
Heksanian metylu 99%
Heksanian metylu
Formuła:
C₇H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 151 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –71 °C Gęstość: 0,884 g/cm³ Temp. Zapłonu: 42 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009510 Numer CAS: 106-70-7 Jednostka: 3272 ADR: 3,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |