Drukuj
Lithium aluminium di-n-butylamide 0.16 M in 1,2-dimethoxyethane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
449191000 449195000
ACRO449191000EA 708 PLN
ACRO449191000 ACRO449195000
Lithium aluminium di-n-butylamide 0.16 M in 1,2-dimethoxyethane
Lithium aluminium di-n-butylamide
Formuła: C₃₂H₇₂AlLiN₄
Temp. topnienia: –54 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³
Temp. Zapłonu: –6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051918
Numer CAS: 15405-86-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.14 to 0.18 M