N-Metylo-2-pirolidon (NMP) 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
449180050
449180250
ACRO449180050EA
860
PLN
ACRO449180050
ACRO449180250
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) 98%, pure
N-Metylo-2-pirolidon (NMP)
Formuła:
C₅H₉NO MW: 99.13 g/mol Temp. Wrzenia: 202 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –24 °C Gęstość: 1.03 g/cm³ Temp. Zapłonu: 91 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003193 Numer CAS: 872-50-4 Klasyfikacja Merck : 13,06140 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4690 to 1.4710 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤100 APHA |