Drukuj
3-Amino-1-bromoisoquinoline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
449160010 449160050
ACRO449160010EA 1050 PLN
ACRO449160010 ACRO449160050
3-Amino-1-bromoisoquinoline 97%
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Formuła: C₉H₇BrN₂
Temp. topnienia: 144…146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00102193
Numer CAS: 13130-79-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
HPLC ≥96.0 %