Drukuj
Chlorek litu 99% dla biologii molekularnej
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
449041000 449045000
ACRO449041000EA 351 PLN
ACRO449041000 ACRO449045000
Chlorek litu 99% dla biologii molekularnej
Chlorek litu
Formuła: LiCl
Temp. Wrzenia: 1382 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 605 °C
Gęstość: 2,06 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011078
Numer CAS: 7447-41-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Dnase,Rnase,Protease activity Not detected
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm